Learn More
TAE 50X-PUFFER, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- TAE-Elektrophoresepuffer ist der am häufigsten verwendete Puffer für die DNA-Agarose-Gelelektrophorese, kommt aber auch bei der Agarose-Gelelektrophorese für nicht denaturierende RNA zum Einsatz.
- Puffer für die Elektrophorese
- Elektrophoresepuffer vorbereiten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent, farblos |
| Physikalische Form | Lösung |
| Menge | 1 l |
| Zusammensetzung | Tris Basis: 2M; Essigsäure: 1M; EDTA: 0.05 M Schwefelsäure 1M EDTA: 0.05 M |
| MDL-Nummer | MFCD00236357 |
| Synonym | Tris-Borat-EDTA-Puffer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TAE 50X BUFFER
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid