Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (10 X), TRIS + Acetat + EDTA
Beschreibung
TAE is used for DNA agarose gel electrophoresis but is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis, used at various concentrations to study the mobility of DNA in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
- TAE (10x, TRIS + Acetat + EDTA ermöglicht die Trennung von Nukleinsäure
Verwendung
- Dieser Puffer wurde zur Herstellung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen für die Elektrophorese von Nukleinsäuren verwendet
- Wird als Laufpuffer und Puffer für die Gelherstellung verwendet sowie für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TAE (10X) |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
| MDL-Nummer | MFCD00236357 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible. |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.