Learn More
TACO1/CCDC44 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TACO1/CCDC44
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21147-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21147-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TACO1 is a mitochondrial translational activator required for efficient translation of cytochrome c oxidase (Weraarpachai et al., 2009), a component of complex IV of the mitochondrial respiratory complex.
Spezifikation
Spezifikation
TACO1/CCDC44
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
B2RYT9, Q8K0Z7, Q9BSH4
360645, 51204, 70207
TACO1/CCDC44 Fusion Protein Ag15688
Primary
-20°C
TACO1
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CCDC44, TACO1
Taco1
IgG
Antigen Affinity Chromatography