Learn More
Abnova™ TAC3 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00006866-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16131172
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH32145
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
37.07
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
QSFGAVCKEPQEEVVPGGGRSKRDPDLYQLLQRLFKSHSSLEGLLKALSQASTDPKESTSPEKRDMHDFFVGLMGKRSVQPDSPTDVNQENVPSFGILKYPPRAE
NKB/NKNB/PRO1155/ZNEUROK1
TAC3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6866
TAC3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TAC3
Human
Recombinant
Solution