Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
Artikelnummer. p-4089984 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10159959
Marke: Thermo Scientific Chemicals 428080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54960-65-5
Molekulargewicht (g/mol) 257,301
Synonym N-Tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutansulfonsäure
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Reinheit (%) ≥98,5 % (wasserfrei)