Learn More
LNI™ Tablo S 172 D Bench
Artikelnummer. 17841017 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Click to view available options
:
Tablo S 172 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1720 x 840 mm
Artikelnummer. 17841017
Marke: LNI™ 2000.02.015D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Specifications
Produkttyp Bench
Farbe Hellgrau
Verstellbar Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 890 x 1720 x 840 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analytical Instruments
Rahmenmaterial Stainless Steel
Enthält Chemical Resistant Table Top
Anzahl Türen None
Anzahl Schubfächer None
Anzahl Einschübe None
Steckertyp EU-style, UK-style
Gewährleistung 24 Months
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Neigung No
Material Stainless Steel