Learn More
Tabimorelin-Hemifumarat, TRC
Artikelnummer. 30138687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138687 1 mg 1 Milligramm
30010052 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0035051MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 242143-80-2
Summenformel C32H40N4O3.1/2C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 586.73
Synonym N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-Dimethyl-D-phenylalaninamide Hemifumarate, NN 703 Hemifumarate, NNC 26-0703 Hemifumarate
IUPAC-Name (2S,5S)-2-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES OC[C@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Tabimorelin Hemifumarate
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1
Formelmasse 180.0634