Learn More
Alfa Aesar™ T7 RNA-Polymerase, in 20 mM Kaliumphosphat und 10 mM DTT-Kit
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 9014-24-8 |
| Farbe | Farblos |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Synthese von RNA-Transkripten, biologisch aktiver mRNA und Antisense-RNA |
| Produkttyp | RNA Polymerase Kit |
| Menge | 1 kU |
| Synonym | EC 2.7.7.6 |
| Form | Flüssig |