Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Artikelnummer. 12136500 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12136500 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12136500 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88862
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Labels getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Die Thermo Scientific™ T7-zellfreien Expressionsvektoren (pT7CFE1) sind Klonierplasmide, die für die Verwendung mit dem Thermo Scientific 1-stufigen humanen In-vitro-Proteinexpressionssystem für die In-vitro-Translation (IVT) getaggter Fusionsproteine optimiert sind.
Die pT7CFE1-Expressionsvektoren enthalten das Element der internen ribosomalen Eintrittsstelle (IRES) des Enzephalomyokarditis-Virus (EMCV), das für hohe Grade der Cap-unabhängigen Proteinexpression im humanen In-vitro-Translationssystem von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Vektor verfügt über einen hochkompatiblen Polylinker (Multiple Cloning Site, MCS), was das einfache Einfügen von Protein-codierenden Sequenzen in und zwischen Vektoren erleichtert. Der pT7CFE1-Vektor ist am N- oder C-Terminus mit einem Einzel- oder zwei Tandem-Affinitäts-Tags verfügbar und erleichtert damit die Proteinaufreinigung und -detektion. Die pT7CFE1-Vektoren eignen sich für das Einfügen von geklonten Genen, cDNA, ORF oder PCR-Produkten für In-vitro-Transkription und -Translation. Auf Wunsch sind auch spezielle Klonierungs-Serviceleistungen erhältlich.
Leistungsmerkmale:
  • Optimierte Leistung – Entwickelt für höchste Ausbeute im humanen In-vitro-Translationssystem
  • Zahlreiche Optionen – Mehrere Optionen für Tags und Tag-Positionen verfügbar
  • Modulares MCS – Der Polylinker wird über die gesamte Vektorfamilie beibehalten, um die Subklonierung zu erleichtern
  • Spaltbare Tags – HRVC 3C-Spaltungsstelle für ausgewählte Vektoren verfügbar
Merkmale von PT7CFE1-Plasmid:
  • EMCV-IRES an der 5‘-UTR fördert die Gesamt-Translation der mRNA
  • Der Polylinker oder MCS ermöglicht das Einfügen von Genen an zehn verschiedenen Restriktionsstellen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 und Xho1
  • Die Poly-A-Sequenz in der 3‘-Region unterstützt die mRNA-Stabilisierung und den Schutz vor Nukleasen
  • T7 Terminator stellt die Synthese von mRNA-Transkripten mit genauer Größe sicher
  • Die Plasmid-Linearisierung kann mit Restriktionsstellen zwischen dem Poly-A-Schwanz und der T7-Terminator-Region erreicht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung p7CFE1-CHA
Typ pT7CFE1-CHA-Vektor
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Proteinmarkierung HA-Tag
Menge 10 μg
Inhalt und Lagerung Bei -70 bis -20 °C lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Promoter T7