Learn More
IKA™ T-SP-2 Spindel
Product Code. 17593666 Shop All IKA Products
Click to view available options
Größe:
38 x 116 x 38 mm (B x H x T)
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17593666
Brand: IKA™ 0025008239
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Spindel kann nur in Verbindung mit dem motorisierten Stativ HELISTAND sowie der entsprechenden Mutter und Kupplung verwendet werden.
  • Die Spindel kann nur in Verbindung mit dem motorisierten Stativ HELISTAND sowie der entsprechenden Mutter und Kupplung verwendet werden.
  • Das komplette T-SP-SET mit Mutter und Kupplung ist im Lieferumfang des HELISTAND-Sets und aller ROTAVISC HELI-Pakete enthalten.
  • T-Spindeln in Kombination mit dem motorisierten Stativ HELISTAND eignen sich besonders für die Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Spindel
Zur Verwendung mit (Geräte) Viskosimeter
Material Stainless Steel (316L)
Innendurchmesser (metrisch) 36.4 mm
Länge (metrisch) 114.3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine
Größe 38 x 116 x 38 mm (B x H x T)