Learn More
Buerkle™ T-Verbindungsstück mit Innengewinde
Artikelnummer. 10396152 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
17.5 mm
23 mm
28.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10396152
Marke: Buerkle™ 85250012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gewindegröße 1/2 Zoll
Breite (metrisch) 17.5 mm
Produkttyp T-Stück Innengewinde