Learn More
t-Butyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperazincarboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376825 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10740374 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10361013 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376825 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30039DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 470478-90-1
Summenformel C21H33BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.32
MDL-Nummer MFCD06411544
InChI-Schlüssel ZMAVVXGWEHZLDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazino phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-n-boc piperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-boc-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-tert-butoxycarbonylpiperazine benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 2795514
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 388.31