Learn More
BRAND™ Absperrhahn mit T-Bohrung
Artikelnummer. p-7164802 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10203781
Marke: BRAND™ 88660
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Absperrhahn mit T-Bohrung besteht aus PTFE und enthält eine Düse.
  • Ventilhebel aus Polypropylen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Mit integrierten Schlauchtüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absperrhahn mit T-Bohrung
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 5 mm Innendurchmesser
Enthält Düse