Learn More
T- and B-Cell Activation Antigen Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GL7, BD
Rat Monoclonal Antibody
244.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Antigen T- and B-Cell Activation Antigen
Klon GL7
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562080
50 μg
244.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15847328
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553666
0.5 mg
580.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The GL7 antibody reacts with a 35-kDa cell-surface protein found on T and B lymphocytes activated in vitro,on bone marrow Pre-B-II cells, germinal-center B cells, and a subpopulation of the thymocyte fraction expressing high density of CD3e. There is strain variability with respect to antigen distribution on thymocytes and Con A-activated spleen cells, with expression in BALB/c greater than that in C57BL/6.
Spezifikation
Spezifikation
T- and B-Cell Activation Antigen
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
In vitro-activated T-cell-depleted CBA/Ca mouse splenocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
GL7
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
IgM κ
Affinity Purified
GL7