Learn More
IKA™ T 65 Basic/Digital Dispergierelement
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
2 bis 30 l
2 bis 40 l
2 bis 50 l
Länge (metrisch) Welle:
520 mm
Material:
PTFE, 316L Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 65 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 2 bis 50 l |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 520 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S 65 KR G 65 G |
| Modell | S 65KR-G65-G |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Sterilisationsmethode | Nasschemikalien |