Learn More
IKA™ Dispergierwerkzeug S 50 N - W 65
Artikelnummer. 10262631 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
S50 N – W 65SK
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10262631 S50 N – W 65SK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10262631 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0008005100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 CHF
    3596.87 CHF / 1 Stück
    Sparen 213.13 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 10 l
Durchmesser (metrisch) 65 mm
Länge (metrisch) Welle 350 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) S50 N – W 65SK
Modell S 50N-W65-SK
Verpackungsmenge Je 1