Learn More
Sartorius™ Weiße Filter aus Quartzmikrofaser, Gütegrad T 293
Marke: Sartorius™ FT-3-1109-125
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
85 g/m2 | |
Quarz-Mikrofaserfilter | |
100 % Quarz-Mikrofaser | |
Unsteril | |
50 pro Packung | |
0,43 mm | |
125 mm |
Weiß | |
Scheibe | |
0,3 μm | |
T 293 | |
900 °C | |
Filter |