Learn More
IKA™ T 25 Easy Clean Digitallösung
Artikelnummer. 31454100 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31454100 EU
31454113 UK
31454119 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454100 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010015161
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die digitale Lösung T 25 easy clean bietet ein komplettes System zur Homogenisierung, inklusive Dispergierwerkzeug, Schaft und Ständer. Es ist vielseitig und hygienisch und eignet sich ideal für Branchen wie Chemie, Kosmetik, Pharmazie, Landwirtschaft und mehr.
Das T 25 easy clean digital ist ein Hochleistungsdispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung von 3.000 bis 25.000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 bis 2.000 ml (H2O ). Dank einer großen Auswahl an als Zubehör erhältlichen Dispergierelementen S 25 kann die T 25 in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden – sei es zur Homogenisierung medizinischer Proben, zur Emulgierung von Kosmetika oder zur Suspension von Beschichtungen. In Kombination mit einem IKA Im Laborreaktor ist es auch möglich, Dispersionsaufgaben unter Vakuum oder Druck durchzuführen. Mit folgenden Eigenschaften erfüllt dieser Dispergierer die Anforderungen eines modernen Labors:
  • Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, einen leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellungen
  • Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Schnellkupplung zum einfachen und schnellen Austausch von Dispergierelementen für Reinigung und Wartung
  • USB Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der Laborsoftware labworldsoft™
  • Eine Vielzahl verschiedener Dispergierwerkzeuge ist erhältlich; Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Kunststoffwerkzeuge
Die digitale Lösung T 25 easy clean bietet eine Komplettlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Schaft und Ständer, ideal für Anwendungen in Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, die ein hohes Maß an Hygiene und Konformität erfordern. Diese Lösung ist zudem äußerst vielseitig und eignet sich für den Einsatz in einer breiten Palette von Branchen wie Chemie, Kosmetik, Pharmazie, Landwirtschaft und mehr.
Lieferumfang
  • T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - C - 25 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp EU