Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit dem IKA™ T 25 digitalen Homogenisator. IKA T 25 digitale Dispergierelemente eignen sich für Anwendungen wie Nasszerkleinerung, Suspensieren und Emulgieren (Batch-Betrieb).
2200.00 CHF - 2435.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierelement |
---|---|
Länge (metrisch) Welle | 270 mm |
Material | FFPM, SIC, 316 L Edelstahl |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Sterilisationsmethode | Nasschemikalien |
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282481
|
IKA™
0002466900 |
50 ml bis 2 l | 25 mm |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10009160
|
IKA™
0002348000 |
10 ml bis 1,5 l | 18 mm |
2200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10059340
|
IKA™
0002404000 |
100 ml bis 2 l | 25 mm |
2435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem digitalen T25 Dispergierer
- Das Wellenlager des Dispergierwerkzeugs besteht aus zwei Kugellagern und einer Einschub-Gleitringdichtung (SiC).
- Packungsinhalt: Welle und Dispergierkopf
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen.
- Lösungsmitteltauglich
- Medienberührte Werkstoffe: FFPM / SIC, AISI 316L
- Höchsttemperatur: 220 °C
- Sterilisationsmethoden: Nasschemie
Spezifikation
Dispergierelement | |
FFPM, SIC, 316 L Edelstahl | |
Nasschemikalien |
270 mm | |
Je 1 |