Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement - ST
Artikelnummer. 13410607 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
1 bis 100 ml
1 bis 50 ml
10 ml bis 1,5 l
50 ml bis 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumenbereich (metrisch) unitSize
13410607 10 ml bis 1,5 l 1 Stück
13420607 50 ml bis 2 l 1 Stück
13400607 1 bis 100 ml 1 Stück
13480597 1 bis 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13410607 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004447300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 10 ml bis 1,5 l
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) Welle 194 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl PT
Zur Verwendung mit (Geräte) S 25 N 18 G ST
Modell S 25N-18G-ST
Verpackungsmenge Je 1