Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement - ST
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
Marke:  IKA™ 0004447100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13400607
  • 1346.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispergierelement
0,4 in.
105 mm
S 25 N 10 G ST
Je 1
1 bis 100 ml
10 mm
PTFE, 316L Edelstahl PT
S 25N-10G-ST
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement - ST > Fassungsvermögen:1 bis 100 ml, Länge:105mm