Learn More
IKA™ T 18 digitale Lösung
Artikelnummer. 31454120 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31454120 UK
31454108 EU
31454117 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454120 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0009024702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 CHF
    2257.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 132.31 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die digitale Lösung T 18 bietet ein komplettes Starter-Setup für die Homogenisierung mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer. Diese klassische, kostengünstige Ausführung eignet sich ideal für anspruchsvolle, kleinskalige Prozesse in verschiedenen Branchen.
Preisgünstiges Dispergiergerät für Volumina von 1 bis 1500 ml (H2O ) mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige. Es bietet einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25.000 U/min, der es dem Anwender ermöglicht, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
  • Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
Lieferumfang:
  • T 18 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp UK