Description
- Zubehör
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 10 bis 100 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 150 mm |
| Material | Polycarbonat, PEEK |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S18D – 10G – KS |
| Modell | S 18D–10G–KS |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Sterilisationsmethode | Autoklavieren |