Learn More
IKA™ T 18 bürstenlose digitale Lösung
Artikelnummer. 31454102 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31454102 EU
31454095 UK
31454106 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454102 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010015148
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die bürstenlose digitale Lösung T 18 bietet ein komplettes Starter-Setup für die Homogenisierung, einschließlich Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer. Ideal für Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, welche hohe Hygiene- und gesetzliche Vorschriften erfordern.
Das bürstenlose digitale Dispergiergerät T 18 ist ein wirtschaftliches Hochleistungsgerät mit einem breiten Drehzahlbereich von 3000 - 25 000 U/min für Arbeitsvolumina bis zu 1.500 ml (H2O ). Es ermöglicht dem Anwender, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine breite Auswahl an Dispergiermitteln garantiert ein breites Anwendungsspektrum für effiziente Emulgierung, Homogenisierung, Dispergierung und Suspension sowie eine Reduzierung der Partikelgröße in den Mikrometerbereich. Mit folgenden Eigenschaften erfüllt dieser Dispergierer die Anforderungen eines modernen Labors:
  • Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, einen leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellungen
  • Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Schnellkupplung zum einfachen und schnellen Austausch von Dispergierelementen für Reinigung und Wartung
  • USB Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der Laborsoftware labworldsoft™
  • Eine Vielzahl verschiedener Dispergierwerkzeuge ist erhältlich; Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Kunststoffwerkzeuge
Die bürstenlose digitale Lösung T 18 bietet eine komplette Starterlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer, ideal für Anwendungen in Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, die ein hohes Maß an Hygiene und Konformität erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp EU