Learn More
IKA T 10 Batterie ULTRA-TURRAX™
Artikelnummer. 31741180 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
8000 bis 30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
31741180 8000 bis 30.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741180 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020103418
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IKA Erster batteriebetriebener, kabelloser Homogenisator. Konzipiert für kleine Volumina bis zu 100 ml (H2O Dieser Homogenisator kann sogar in einem Mikrozentrifugenröhrchen betrieben werden.
  • T 10 Batterie ULTRA-TURRAX™ Aufgrund seiner kompakten und tragbaren Bauweise und der Tatsache, dass es zum Betrieb keine Stromversorgung benötigt, eignet es sich ideal für Probenahmen vor Ort oder den Einsatz in einer Sicherheitswerkbank oder einer Laminar-Flow-Werkbank.
  • Es eignet sich auch ideal als Gewebehomogenisator zum Aufbrechen komplexer Gewebe.
  • Für unterschiedliche Anwendungsanforderungen steht eine breite Palette an Dispergierwerkzeugen zur Verfügung, darunter stumpfkantige, sägezahnförmige, Edelstahl- und Kunststoffausführungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Dispergierer
Geschwindigkeit 8000 bis 30.000 U/min
Spannung 15 V