Learn More
IKA T 10 Batterie Gewebesichere Lösung
Artikelnummer. 31741178 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
8000 bis 30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
31741178 8000 bis 30.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741178 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010015690
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ideale Lösung für die mobile Dispergierung; im Lieferumfang enthalten ist ein autoklavierbares Dispergierwerkzeug aus Kunststoff und Edelstahl (7 mm).
  • T 10 Batterie Gewebeschonende Lösung, großes LCD-Display ermöglicht einfache Parameteranzeige
  • Bürstenloser Gleichstrommotor für leiseren Betrieb
  • Präzise Geschwindigkeitseinstellung mit numerischen Werten
  • Timer- und Zählerfunktionen für reproduzierbaren und präzisen Betrieb
  • Wiederaufladbarer Akku mit zwei Ladeoptionen: Entweder direkt über ein USB-C-Kabel oder über eine Ladeklemme
  • Labworldsoft Kompatibel mit Fernsteuerung, Datenexport und Dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Dispergierer Paket
Geschwindigkeit 8000 bis 30.000 U/min
Spannung 15 V