Learn More
IKA T 10 Akku Tragbare Lösung
Artikelnummer. 31741179 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
8000 bis 30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
31741179 8000 bis 30.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741179 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010015684
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Komplettlösung für die mobile Dispergierung, inklusive eines wiederverwendbaren Dispergierwerkzeugs aus Edelstahl (5 mm) im Lieferumfang.
  • Tragbare Lösung mit T 10-Batterie, großes LCD-Display ermöglicht einfache Parameteranzeige
  • Bürstenloser Gleichstrommotor für leiseren Betrieb
  • Präzise Geschwindigkeitseinstellung mit numerischen Werten
  • Timer- und Zählerfunktionen für reproduzierbaren und präzisen Betrieb
  • Wiederaufladbarer Akku mit zwei Ladeoptionen: Entweder direkt über ein USB-C-Kabel oder über eine Ladeklemme
  • Labworldsoft Kompatibel mit Fernsteuerung, Datenexport und Dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Dispergierer Paket
Geschwindigkeit 8000 bis 30.000 U/min
Spannung 15 V
Display LCD