Beschreibung
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 1 bis 100 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 115 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl PT |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S 10 N - 10 G - ST |
| Modell | S 10N-10G-ST |
| Verpackungsmenge | Je 1 |