Learn More
IKA™ T 10 Basic Dispergierelement
Artikelnummer. 15283456 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gehäuse S10D-7G-KS-110
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15283456 Gehäuse S10D-7G-KS-110 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15283456 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020002075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 CHF
    586.45 CHF / 24 Stück
    Sparen 65.55 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 40 ml
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Länge (metrisch) Welle 110 mm
Material Polycarbonat, Polysulfon
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse S10D-7G-KS-110
Modell S 10D-7G-KS-110
Verpackungsmenge Je 1