Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, for flow cytometry
Artikelnummer. 11330972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330972 5 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11330972 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S34862
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
™ Das SYTOX Testfarbenkit für die Totzellenfärbung enthält fünf Nukleinsäurefärbemittel, mit denen die Zellviabilität in Durchflusszytometrieassays bestimmt werden kann.
  • Enthält fünf Nukleinsäurefärbemittel: SYTOX™ Blau, SYTOX™ Grün, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ und SYTOX™ Rot
  • Die Färbemittel können zur Bestimmung der Zellviabilität in Durchflusszytometrieassays verwendet werden.
  • Zu jedem Färbemittel sind 50 Tests enthalten, mit denen in mehrfarbigen Experimenten die beste Färbung ermittelt werden kann.
  • Mittels Durchflusszytometrie lassen sich tote Zellen anhand eines stärkeren Fluoreszenzsignals aufgrund der dsDNA-Bindung von SYTOX™ Farbstoffen problemlos von lebenden Zellen unterscheiden.
  • Die Färbemittel wurden für die Verwendung in Zellkonzentrationen von 1 x 104 bis 1 x 10 6  Zellen/ml optimiert.
  • Die Färbemittel wurden für mehrere Zelltypen validiert, darunter Jurkat, ReH, CHO, kg1a, 3T3, Hela, HEK (Primärzellen) und lysiertes Vollblut.
  • Zudem wurden die Färbemittel in verschiedenen Anwendungen getestet, darunter Assays für Apoptose, Zellzyklus, Zellvermehrung und Immunphänotypisierung.
Das Kit enthält:
  • SYTOX™ Blau Totzellenfärbemittel (S34857): Für Violett-Laser 405 nm
  • SYTOX™ Grün Totzellenfärbemittel (S34860): Für Blau-Laser 488 nm mit grüner Emission
  • SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel (S10274, S10309): Für Blau-Laser 488 nm mit roter Emission
  • SYTOX™ Rot Totzellenfärbemittel (S34854): Für Rot-Laser 633/635 nm
  • SYTOX™ Orange Totzellenfärbemittel (S34861): Für Grün-Laser 532 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Farbe Blau, Grün, Orange, AADvanced, Rot
Inhalt und Lagerung Enthält insgesamt 5 Fläschchen: je 1 Fläschchen Totzellenfärbemittel SYTOX™ Blau, SYTOX™ Grün, SYTOX™ Orange, SYTOX™ Rot, SYTOX™ AADvanced™ in DMSO.
Bei ≤-20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
Beschreibung SYTOX™ Totzellen-Farbstoff-Sampler-Kit, für Durchflusszytometrie
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Totzellenfarbstoff-Testfarbenkit
Farbstofftyp SYTOX™ Grün, SYTOX™ Blau, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™, SYTOX™ Rot
Form Lösung
Format Röhrchen
Produktlinie SYTOX
Menge 5 x 50 μl
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Anregungswellenlänge 546, 444, 504, 547, 640 nm
Emissionswellenlänge 647, 480, 523, 570, 658 nm