Learn More
CELLPATH SYSTEM III SCHLITZKASSETTE
Artikelnummer. 30226234
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Schlitzförmig
[Verknüpft]
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226234 [Verknüpft] 500 Stück
30226235 Schlitzförmig 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226234 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAI050210A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.68 CHF
    51.92 CHF / 500 Stück
    Sparen 24.76 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System III Slotted Cassette wird mit einem fest angebrachten Deckel mit einem einfach zu bedienenden Sollbruchstellen-Scharnier geliefert. Durch die Schlitzkonstruktion verfügt die Kassette über eine große offene Oberfläche, um den Reagenzienfluss zu erhöhen und die Verarbeitung zu verbessern.
  • Die Kassette verfügt über eine präzise gefertigte Schreibfläche, die die Druckqualität auf Tintenstrahl- und Thermodruckern, einschließlich des Primera, optimiert. Leica Und Sakura Drucker.
  • Hauptvorteile:
  • Kompatibel mit Primera, Leica Und Sakura Drucker
  • Optimierte Schreiboberfläche
  • Erhöhter Reagenzienfluss
  • Integrierter, fester, zerbrechlicher Deckel
  • Hohe Steifigkeit und Stabilität
Spezifikation
Farbe Weiß
Material [Verknüpft]
Produkttyp Cassette