Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ RUNDKASSETTE - WEISSER LASER (GEWINDE)
Artikelnummer. 30226255
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226255 Weiß 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226255 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM160272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.56 CHF
    224.77 CHF / 2000 Stück
    Sparen 128.79 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System II+ Round Laser Cassette verfügt über runde Löcher mit einem Durchmesser von 2,4 mm für einen erhöhten Reagenzienfluss. Der separate weiße Deckel lässt sich mithilfe eines Scharniers leicht anbringen, und sein robuster Verriegelungsmechanismus schließt mit einem deutlichen „Klick“ und gewährleistet, dass die Probe während der Bearbeitung sicher aufbewahrt wird.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Cassette