Learn More
CELLPATH SYSTEM II HEX - CASSETTE
The innovative honeycomb design of the The System II Hex Cassette maximises the open surface area compared to traditional round perforations, increasing reagent flow through for improved processing and a more rigid block when sectioning.
49.52 CHF - 227.11 CHF
Spezifikation
Color White
Tipo de producto Cassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
30226228
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAD-0102-03A
Loose
49.52 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30226230
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAD-0102-72B
192.02 CHF
2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30226231
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAD-0202-72B
Laser Threaded
227.11 CHF
2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The System II Hex Cassette benefits from an optimised writing surface as well as extra thick side walls that increase stability and rigidity, essential for high-quality sectioning. Supplied loose, threaded (for easy loading of Leica and Sakura printers) or pre-loaded in hopper tubes (for easy loading of Thermo Scientific cassette printers).
  • Available in a range of colours, the System II Hex Cassette can be closed by using one of our plastic or stainless-steel lids.
  • Key Benefits:
  • Hex design maximises open surface area to increase the fluid exchange
  • Optimised writing surface for printing high-quality text, 1D and 2D barcodes
  • Writing surface suitable for marking with a CellMark marker pen and CellMark 2B pencil
  • Large colour range available
Spezifikation
Spezifikation
White
Cassette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CELLPATH SYSTEM II HEX - CASSETTE