Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ BIOPSY CASSETTE
Incorporating 0.9 x 0.9 mm apertures, the System II+ Biopsy Cassette offers improved specimen security for small biopsy and tissue fragments. CellPath's System II+ Cassettes come with a separate white lid that is easily attached via the use of a hinge.
139.07 CHF - 475.48 CHF
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30226243
|
CELLPATH
EAM-0602-03A |
Loose |
139.07 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30226244
|
CELLPATH
EAM-0602-05H |
Hoppered |
475.48 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30226245
|
CELLPATH
EAM-0602-72B |
Threaded |
316.17 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Read rates
- Robust and secure closure ensures specimen security
- Designed to improve reagent flow
- Large color range
- Writing surface suitable for marking with a CellMark pen
Spezifikation
White | |
Cassette |