Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ 2-Well-Kassette
Artikelnummer. 30226258
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Hoppered
Schraubgewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226258 Schraubgewinde 2000 Stück
30226256 lose verpackt 1000 Stück
30226257 Hoppered 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226258 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM170272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.64 CHF
    239.43 CHF / 2000 Stück
    Sparen 137.21 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System II+ 2 Well-Kassetten enthalten zwei Vertiefungen, wodurch mehrere Biopsien gleichzeitig verarbeitet werden können und der Arbeitsaufwand deutlich reduziert wird. Diese Methode macht die Verwendung von Gewebehüllen oder Biopsiebeuteln überflüssig und erleichtert die Handhabung von Biopsien, wodurch auch das Risiko einer möglichen Kernfragmentierung verringert wird.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Schraubgewinde
Produkttyp Cassette