Learn More
SGE™ Spritzen mit Ventilen
Vormontiert mit abnehmbarer Nadel und Ventil oder Luer-Lock-Ventil
Marke:  SGE™ 008560
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12737007
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringe Verschleppung der Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen
  • Erhöhte Analyterholung
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Proben oder um Proben vor der Injektion unter Druck zu setzen
  • Material: Borosilikatglas, PTFE-Kolben (gasdicht)
Abnehmbare Nadel
  • Nadellänge: 50 mm (2 in.)
  • Gauge: 23
  • Außendurchmesser: 0.63 mm
  • Innendurchmesser: 0.2 mm
  • Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Für die Lagerung und den Transport von Proben oder für das Unter-Druck-Setzen von Proben vor der Injektion.
2.5 ml
Borosilicate Glass
Spritze
Luer-Lock, Abnehmbar