Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Kanüle.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D6610
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15264573
  • 80.23 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle bieten eine genaue und reproduzierbare Probeneinführung mit oder ohne Kanüle. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Haltbarkeit
Das verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Größerer Temperaturbereich
  • Erhöhte Laufruhe
  • Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
  • Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
  • Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
  • Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
Spezifikation
Spezifikation
26s G
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
42 mm
Shimadzu GC-Geräte
42 mm
10 μl
Konus
365RN272
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.