Learn More
SHP Steriltechnik AG Syringes Programme
Artikelnummer. 31908816
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoclaves
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908816 Autoclaves 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908816 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.130
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Special programme in the autoclave enables the safe sterilisation of syringes, cannulas and similar laboratory instruments. It ensures complete sterility whilst treating delicate materials with care.
  • Sterilisation of syringes, cannulas and similar laboratory equipment
  • Gentle process for heat-sensitive materials
  • Uniform steam penetration for reliable sterility
  • Reproducible results for laboratory and research use
  • Easy to use via autoclave control panel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoclaves
Produkttyp Software