Learn More
Hamilton™ Spritzen
Artikelnummer. 11507874
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11507874 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11507874 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 202145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verweundung mit Thermo Scientific™ Autosampler
  • 250μ Volumen
  • Keine Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas, PTFE
Beschreibung Gassterilisierbar
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 500 psig/34.5 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1725
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 250 μl
Anschlusstyp ChemSeal