Learn More
Hamilton™ Spritzennadeln
Artikelnummer. p-8005726
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Produkttyp:
Gastight
Spritzennadel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11518024
Marke: Hamilton™ DS80008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700.
  • Ideal zur Abgabe von Volumina von 1 bis 500 μl
  • Eine Vielzahl von Volumina, Längen und Gauges erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge Gauge benutzerspezifisch
Innendurchmesser (metrisch) 0.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Produkttyp Gastight
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1701
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Individuell
Anschlusstyp Zementiert