Learn More
Hamilton™ Spritzennadeln
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Produkttyp:
Gastight
Spritzennadel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal zur Abgabe von Volumina von 1 bis 500 μl
- Eine Vielzahl von Volumina, Längen und Gauges erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.02 mm |
| Produkttyp | Gastight |
| Max. Druck | 34.5 bar |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Modell | 1725 |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Art der Kanülenspitze | Individuell |
| Anschlusstyp | Zementiert |