Learn More
Agilent BioTek Spritzenverteiler, 12-Well-Platten
Artikelnummer. 16532112 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12-Well-Platten; Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Wasch- und Lesegeräte; Doppeltes Spritzen-Dispenser-Modul erfordert 2 Spritzenverteiler
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16532112
Marke: Agilent BioTek 1260536S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 12-Well-Platten für Spritzenverteiler sind autoklavierbar und können mit Mikrotiterplatten-Wasch und -Lesegeräten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 12-Well-Platten; Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Wasch- und Lesegeräte; Doppeltes Spritzen-Dispenser-Modul erfordert 2 Spritzenverteiler