Learn More
Sartorius Spritzenhalter/Halterung für Sterisart™ 16469
Der/Die Halter/Halterung für vorgefüllte Spritzen für Sterisart™ 16469 erleichtert die Verdünnung des Inhalts von Fertigspritzen und das Spülen der Oberfläche einer Spritzennadel während der Sterilitätskontrolle.
Brand: Sartorius 1ZA---0024
Additional Details : Gewicht : 0.86000kg
Description
- Spritzenhalter und Spülen des Flussratenreglers/-begrenzers
- Kompatibel mit:
- Sterisart™ 16469--------GBD
- Sterisart™ 16469--------GSD
Specifications
Sterisart System 16469 | |
Spritzenhalter |