Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X6 SYRINGE,10μL,FIXED NEEDLE, SUPERFLEX,FOR VALCO/
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Specifications
Specifications
| Material | SuperfleX (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.17 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.028 mm |
| Menge | 6/Packung |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | LC |