Learn More
X2 SPARE SYRINGE FILTER .
Verbindungssystem-Schraubverschlüsse für Pyrex™ GL 45 Medienlaborflaschen ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System
Marke: Pyrex 4541/02
31.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Verbindungssystem-Schraubverschlüsse für Pyrex™ GL 45 Medienlaborflaschen ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System, ideal für Chemie- und Biotechnologie-Labors
- Wählen Sie zunächst einen Verbindungssystem-Schraubverschluss mit zwei oder drei Anschlüssen, und fügen Sie Schlauchadapter und Einsätze hinzu, um die Schläuche zu befestigen
- Es können vier verschiedene Schlauchdurchmesser verwendet werden (Außendurchmesser 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm und 6.0 mm)
- Das zusätzliche Druckausgleichsset, in dem ein Membranfilter mit Porengröße 0.2 μm enthalten ist, ermöglicht einen sterilen Druckausgleich
- Nicht verwendete Anschlüsse können mit einer Blindkappe (4538/04) abgedeckt werden
- Die Komponenten sind vollständig austauschbar und sowohl mit Schraubverschlüssen mit zwei als auch mit Schraubverschlüssen mit drei Anschlüssen kompatibel
- Schraubverschlüsse und Komponenten sind temperaturbeständig bis 140 °C
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
Spezifikation
Spritzenfilter | |
Druckausgleichsset |