Learn More
X2 SYRINGE FILTER WITH CONNECTOR .
Zur Verwendung mit Doppelschlauchanschluss
Marke: Pyrex 4541/04
91.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02820kg
Beschreibung
- Optionaler Entlüftungsanschluss mit Spritzenfilter 0.2 μm
Spezifikation
Spritzenfilter | |
Schlauchanschlussadapter |