Learn More
Hamilton™ Spritze
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,23 mm |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Produkttyp | Spritze |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Art der Kanülenspitze | 45° |