Learn More
Syringaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30411226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411226 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS92004510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Summenformel C9 H10 O4
Menge 10 g
Synonym Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579