Learn More
Syringaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Syringaldehyde has bioactive properties and is, therefore, used in pharmaceuticals, food, cosmetics, textiles, pulp and paper industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Syringaldehyd hat bioaktive Eigenschaften und wird daher in der Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie verwendet.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Syringaldehyde |
| Schmelzpunkt | 110°C to 113°C |
| Siedepunkt | 192°C to 193°C (14 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 784514 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Merck Index | 14,9015 |
| Löslichkeitsinformationen | Very sparingly soluble in water. |
| Formelmasse | 182.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- Syringaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Syringaldehyde