Learn More
Syringaldazin 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16574194
Marke: Thermo Scientific Acros 175930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14414-32-5 | C18H20N2O6 | 360.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14414-32-5
Summenformel C18H20N2O6
InChI-Schlüssel MYNVJNZGTAVRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4,4'-hydrazine-1,2-diylidenebis methanylylidene bis 2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, syringaldazine, 4-1e-e-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol
PubChem CID 5379425
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Syringaldazine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 209°C to 213°C
Farbe Grün bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
SMILES COC1=CC(=CNNC=C2C=C(OC)C(=O)C(OC)=C2)C=C(OC)C1=O
IUPAC-Name 4-({2-[(3,5-Dimethoxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]hydrazin-1-yl}methyliden)-2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 360.37
Formelmasse 360.36
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver